CLS3524
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Synonim(y):
płytki wielodołkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 3524
rozmiar
24 wells
pojemność dołka
3.4 mL
pojemność robocza dołka
0.38-0.57 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Specially treated to promote optimalcell attachment.
- Ensured sterility through gammairradiation.
- Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
- Certified non-pyrogenic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)