CLS3512
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
opis
growth area 3.8 cm2
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 3512
rozmiar
12 wells
dołek śr.
22.1 mm
pojemność dołka
6.9 mL
pojemność robocza dołka
0.76-1.14 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface