Merck
Strona głównaProduktySprzęt laboratoryjnyMateriały eksploatacyjne i sprzęt PCR
Materiały eksploatacyjne i sprzęt PCR
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest potężną podstawową techniką biologii molekularnej. Jest to wydajna i szybka metoda in vitro do enzymatycznej amplifikacji określonych sekwencji DNA lub RNA z kwasów nukleinowych pochodzących z różnych źródeł. Prosta reakcja PCR składa się z zestawu syntetycznych starterów oligonukleotydowych, które otaczają docelową sekwencję DNA, docelowego DNA, termostabilnej polimerazy DNA i dNTP. Powtarzająca się seria cykli obejmujących denaturację matrycy, wyżarzanie starterów, a następnie wydłużanie wyżarzonych starterów, daje ogromne ilości DNA. Ponieważ nici zsyntetyzowane w jednym cyklu służą jako matryca w następnym, milionkrotny wzrost ilości DNA uzyskuje się w zaledwie 20 cyklach. Od mikropłytek PCR, pokrywek do płytek, końcówek do pipet, probówek PCR i termocyklerów - zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do PCR, aby wspierać każdy etap procesu PCR. 
Czytaj więcej o
Termocyklery PCR i mini cyklery do amplifikacji DNA
A termocykler (znany również jako maszyna PCR lub termocykler) to przyrząd laboratoryjny, który podgrzewa i chłodzi próbki w powtarzalnych cyklach, aby ułatwić amplifikację DNA lub RNA poprzez reakcję łańcuchową polimerazy. Urządzenia te stały się powszechne w laboratoriach, chociaż wprowadzenie mini lub przenośnych termocyklerów ułatwiło przeprowadzanie reakcji PCR w terenie i w klasie. Wiele termocyklerów jest programowalnych i pozwala użytkownikom na zapisywanie często używanych protokołów. PCR zazwyczaj wymaga od 20 do 35 cykli obejmujących dwa do trzech etapów temperaturowych (denaturacja, wyżarzanie i wydłużanie). Łącząc szybkość, elastyczność i optymalizację PCR, termocyklery Eppendorf® Mastercycler są odpowiednie do ulepszonych funkcji PCR, takich jak 2D-Gradient i możliwości dokładnej dokumentacji.Ponadto oferujemy również modele termocyklerów Benchmark Scientific TC, które zostały zaprojektowane z myślą o niższej wydajności, przy zachowaniu tej samej funkcjonalności i niższej ceny w porównaniu z większymi urządzeniami. 
Dodatkowo, odkryj szereg dodatkowych uszczelnień płytek PCR, w tym uszczelnienia płytek eXTReme™, uszczelnienia płytek ThermalSeal RTS™ i uszczelnienia płytek AlumaSeal® PCR, aby dostosować się do potrzeb przepływu pracy PCR.
Płytki, paski i folie PCR
Z BRAND® Produkty PCR możesz chronić swoje próbki przed zanieczyszczeniem i parowaniem. Produkcja w pomieszczeniach czystych, wysokiej jakości surowce i płynne kontrole jakości przeprowadzane przez akredytowane laboratoria zapewniają niezmiennie wysokie standardy czystości. Folie uszczelniające i osłony dopasowane do płytek i probówek znacznie zmniejszają straty spowodowane parowaniem i pozwalają na wiarygodne analizy, nawet przy małych objętościach próbek. Materiały eksploatacyjne BRAND® PCR są zawsze wolne od DNazy, DNA, RNazy i endotoksyn. Oferujemy również Eppendorf® twin-tec Płytki PCR które łączą w sobie zalety zastosowania zarówno materiałów polipropylenowych, jak i poliwęglanowych, podczas gdy .Płytki Corning® Thermowell PCR 96-dołkowe są odpowiednie dla większości termocyklerów i idealne do automatyzacji o wysokiej przepustowości.
Końcówki do pipet PCR i końcówki do filtrów
Zapoznaj się z szeroką gamą niezawodnych końcówek do pipet, w tym wiodących na rynku, takich jak ART® końcówki do pipet w naszej tabeli wyboru produktów. Ponadto końcówki do pipet i końcówki filtrujące BRAND® są produkowane w pomieszczeniach czystych w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i pakowane w stojaki, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość końcówek. BRAND®&Końcówki do pipet i końcówki do filtrów są produkowane z polipropylenu o wysokiej czystości, wolnego od  DiHEMDA, oleamidu, DNA (< 40 fg), RNazy (< 8.6 fg), endotoksyn (< 1 pg) i ATP (< 1 fg). Ponadto z dumą oferujemy portfolio produktów Eppendorf® takich jak końcówki do pipet Eppendorf, które są używane do przenoszenia cieczy. Są one przydatne do szybkiego przetwarzania i unikania zanieczyszczeń krzyżowych. Oferujemy szeroką gamę Eppendorf® końcówki do pipet do niszowych zastosowań w zależności od objętości, wymagań sterylnych i niesterylnych, a także stojaków.Co więcej, materiały eksploatacyjne Axygen obejmują nie tylko końcówki do pipet, ale także różnorodne opcje mikropłytek, aby dopasować je do konkretnych potrzeb aplikacji. 
Powiązane zasoby dotyczące produktów
  • Brochure: Reagents for PCR
    Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
  • Brochure: PCR
    Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
  • Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
    We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
  • Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
    The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
  • Protocol: FFPE Tissue
    Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
  • Quick Reference Guide: ProbeFinder