Merck
Transfekcja
Butelki odczynników do transfekcji X-tremeGENE™ 360
Co to jest transfekcja? Transfekcja to proces wprowadzania materiału genetycznego, w tym DNA, RNA i białek, do komórek eukariotycznych w celu ekspresji genów, eliminacji genów i wielu innych zastosowań. Transfekcja wykorzystuje różne fizyczne, chemiczne lub biologiczne metody i odczynniki w celu ułatwienia transferu obcego materiału. Dla porównania, transformacja bakteryjna i transfekcja wirusowa (transdukcja wirusowa) są podobnymi technikami, które są odpowiednie do przenoszenia materiałów do różnych typów komórek w celu różnorodnych zastosowań.
Czytaj więcej o
Odczynniki do transfekcji na bazie fosforanu wapnia, lipidów i polimerów do dostarczania DNA, siRNA, miRNA i komponentów CRISPR/Cas
Wprowadzanie plazmidowego DNA lub RNA do komórek ssaków i owadów stało się rutyną w laboratoriach badawczych. Wysokowydajną transfekcję w niemal każdym typie komórek można osiągnąć dzięki szerokiej gamie odczynników, które są obecnie dostępne. Oferujemy szereg popularnych odczynników do transfekcji, w tym odczynniki lipidowe Escort™, odczynnik specyficzny dla neuronów NeuroPorter™, X-tremeGENE™ oraz odczynniki do transfekcji Genejuice . Aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego odczynnika do komórek, zapoznaj się z naszym szerokim wyborem odczynników do transfekcji w tabeli wyboru produktów lub naszym Strona zasobów klonowania molekularnego i ekspresji białek dla powiązanych produktów. 
X-tremeGENE™ Roche Transfection Reagents
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w umożliwienie kolejnego odkrycia, oferujemy wyłącznie pełne portfolio odczynników do transfekcji Roche X-tremeGENE™. Odczynniki do transfekcji Roche X-tremeGENE™ zapewniają skuteczne dostarczanie DNA, siRNA, miRNA i składników CRISPR/Cas9 do popularnych i trudnych do transfekcji linii komórkowych. Produkty X-tremeGENE™ są łatwe do zoptymalizowania pod kątem potrzeb aplikacji i zapewniają minimalną toksyczność.
Zapoznaj się z Ogólne zalecenia dotyczące odczynników do transfekcji X-tremeGENE™ w celu porównania produktów.