Etykiety laboratoryjne
Etykiety do użytku laboratoryjnego i zarządzania próbkami mają specjalne wymagania w zależności od rodzaju próbki, wielkości pojemnika, warunków przechowywania i zastosowania. Etykietowanie próbek laboratoryjnych wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak kompatybilność z rozpuszczalnikami lub zdolność do zachowania przyczepności podczas zamrażania i kriost przechowywania. Systemy zaprojektowane specjalnie do etykietowania badań laboratoryjnych oferują symbole specyficzne dla laboratorium, automatyczną serializację i wbudowane kodowanie kreskowe zapewniające funkcjonalność dla danego zastosowania.System etykietowania MilliSentials™ Lab Labeling System zapewnia kompletne rozwiązanie do etykietowania laboratoryjnego z adaptowalnymi etykietami klasy laboratoryjnej, kompaktową drukarką z obsługą WIFI i specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem do etykietowania laboratoryjnego.Specyficzne etykiety, takie jak CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® oraz Freezerbondz™ do krioprzechowywanianbsp;krioprzechowywania i TOUGH-TAGS® , które są odporne na najbardziej agresywne chemikalia, mogą dać pewność, że cenne próbki można zawsze zidentyfikować.
Etykiety do użytku laboratoryjnego i zarządzania próbkami mają specjalne wymagania w zależności od rodzaju próbki, wielkości pojemnika, warunków przechowywania i zastosowania. Etykietowanie próbek laboratoryjnych wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak kompatybilność z rozpuszczalnikami lub zdolność do zachowania przyczepności podczas zamrażania i kriost przechowywania. Systemy zaprojektowane specjalnie do etykietowania badań laboratoryjnych oferują symbole specyficzne dla laboratorium, automatyczną serializację i wbudowane kodowanie kreskowe zapewniające funkcjonalność dla danego zastosowania.System etykietowania MilliSentials™ Lab Labeling System zapewnia kompletne rozwiązanie do etykietowania laboratoryjnego z adaptowalnymi etykietami klasy laboratoryjnej, kompaktową drukarką z obsługą WIFI i specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem do etykietowania laboratoryjnego.Specyficzne etykiety, takie jak CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® oraz Freezerbondz™ do krioprzechowywanianbsp;krioprzechowywania i TOUGH-TAGS® , które są odporne na najbardziej agresywne chemikalia, mogą dać pewność, że cenne próbki można zawsze zidentyfikować.
Czytaj więcej o
MilliSentials™ Lab Labeling System
- MilliSentials™ Labeling System oferuje kompletne rozwiązanie do etykietowania próbek laboratoryjnych. Etykiety laboratoryjne są w stanie wytrzymać temperatury od -196 °C (ciekły azot) do 100 °C (wrząca woda) i ostre rozpuszczalniki chemiczne (w tym etanol, DMSO, ksylen). Etykiety zostały również zaprojektowane z perforacją, dzięki czemu jeden rozmiar pasuje do szerokiej gamy naczyń laboratoryjnych, w tym probówek, kriofiolek, szalek Petriego, płytek do hodowli komórkowych i butelek z odczynnikami. Niestandardowe oprogramowanie zawiera wstępnie skonstruowane szablony etykiet dla naczyń laboratoryjnych, umożliwia zapisywanie etykiet w celu szybkiego powtarzania drukowania oraz posiada funkcję przesyłania arkusza kalkulacyjnego do drukowania dużych partii.
- CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® Etykiety kriogeniczne wytrzymują temperatury od -196 °C do 80 °C i są dostępne w rozmiarach pasujących do fiolek, mikroprobówek, pudełek do zamrażania, mikropłytek, płytek do hodowli komórkowych, plastikowych torebek i innych pojemników do przechowywania w ciekłym azocie, zamrażarkach i podczas pracy z próbkami w suchym lodzie.
- TOUGH-TAGS®. to odporne chemicznie etykiety, które mogą wytrzymać bezpośrednie narażenie lub zanurzenie w rozpuszczalnikach organicznych, alkoholach i agresywnych lub żrących chemikaliach.Etykiety TOUGH-TAGS® są odporne na temperatury od -40°C do 121°C, w tym na wrzące kąpiele wodne i autoklawowanie, co czyni je przydatnymi do identyfikacji materiałów wymagających sterylizacji w autoklawie, i są produkowane z wysokowydajnym klejem do pojemników metalowych, szklanych i plastikowych.
- Nasze rozwiązania do drukowania są przeznaczone do zarządzania próbkami i śledzenia zapasów i mogą być zintegrowane z przepływem pracy zarządzania laboratorium.
- Dostępna jest gama taśm do identyfikacji próbek, sprzętu i materiałów w laboratorium i są one dostępne w różnych kolorach, rozmiarach i konfiguracjach dla kodowania kolorami i wygody.
- Oferujemy również markery do różnych zastosowań laboratoryjnych, w tym markery odporne na etanol i alkohol, markery kriogeniczne i markery wodoodporne w różnych kolorach