Sterylne pobieranie próbek
Zamknięte sterylne pobieranie próbek zapewnia bezpieczeństwo potrzebne podczas pobierania próbek w procesie produkcyjnym. Systemy sterylnego pobierania próbek NovaSeptum® GO i sterylne zestawy do pobierania próbek NovaSeptum® SURe to doskonałe zamknięte rozwiązania do pobierania próbek, które znacznie zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i zapewniają reprezentatywne próbki w całym procesie. Rozwiązania obejmują sterylne zestawy do pobierania próbek NovaSeptum® SURe do jednorazowych procesów produkcyjnych lub sterylne systemy pobierania próbek NovaSeptum® GO, zaprojektowane do podłączenia do dowolnej jednostki ze stali nierdzewnej.
- Zamknięta konstrukcja: Chroni integralność procesu i próbki.
- Łatwy w użyciu: Opcje Plug and Play z wyborem połączeń i szeregiem pojemników.
Poznaj zestawy NovaSeptum® SURe do procesów jednorazowego użytku<./p>
Poznaj systemy NovaSeptum® GO do procesów ze stali nierdzewnej lub wielorazowych
POBIERANIE PRÓBEK SPALIN NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU PRODUKCJI ASEPTYKÓW
Od bioreaktora do końcowego napełniania, sterylne pobieranie próbek NovaSeptum® zapewnia producentom biomasy spójne i reprezentatywne próbki do analizy pH, przewodności, żywotności komórek, metabolitów, monitorowania obciążenia biologicznego i poziomu endotoksyn.
Monitorowanie i dostosowywanie parametrów procesu poprzez pobieranie próbek pH, osmolalności i/lub przewodności.
Możliwość aseptycznego dodawania płynów w celu dostosowania lub zasilania procesu.
Doskonałe odzyskiwanie mikroorganizmów ze wszystkich pojemników do pobierania próbek, z uchwytami na połączenia liniowe, które ułatwiają dodawanie dodatkowych etapów monitorowania obciążenia biologicznego.
Łatwe monitorowanie obciążenia biologicznego, endotoksyny i jakości przed kolejnym etapem przetwarzania, chroniąc drogie żywice przed zanieczyszczeniami.
Pobieranie próbek w celu wykazania skuteczności sterylnej filtracji, zatwierdzone pojemniki do pobierania próbek zapewniające brak wpływu na odzyskiwanie endotoksyn, minimalizacja objętości próbki cennego produktu.
Bezproblemowa integracja z końcowym procesem wypełniania, wysoki poziom bezpieczeństwa, reprezentatywne próbki.
Aby wybrać najlepsze rozwiązanie do jednorazowego pobierania próbek dla danego procesu, należy najpierw rozważyć preferowany typ połączenia: zgrzewanie lub połączenie aseptyczne. Wstępnie skonfigurowany zespół można następnie łatwo zintegrować z procesem za pomocą rurki C-Flex® lub złącza AsepticQuik®.
Następnie należy określić odpowiedni pojemnik do pobierania próbek w oparciu o objętość próbki, rodzaj testu, warunki przechowywania i inne kluczowe parametry w planie pobierania próbek. Nasze sterylne zestawy do pobierania próbek NovaSeptum® SURe są standardowymi pojedynczymi i rozdzielaczowymi jednostkami składającymi się z trzech lub pięciu pojemników dostępnych w workach, butelkach, strzykawkach lub probówkach stożkowych.
Wybierz uchwyt, który pasuje do Twojego procesu: Tri-clamp (TC), In-line lub In-Gold®. Uchwyty TC są również dostępne w wersji wstępnie załadowanej różnymi typami pojemników
Wybieraj spośród szerokiej gamy butelek, worków, strzykawek i probówek stożkowych. Są one dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach - pojedyncze próbkowanie, kolektor lub wstępnie załadowane.
Zapewnij sterylność podczas całego procesu. Odłącz próbki za pomocą ręcznego narzędzia do zaciskania Novaseptum®.
Zaprojektowane, aby zmaksymalizować łatwość użytkowania, dostępne są akcesoria, takie jak stojaki na torby, zaślepki portów i znaczniki bezpieczeństwa.
Powiązane materiały wideo
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- White Paper: Aseptic Process Sampling Risk Mitigation – A Regulatory Perspective
There are significant consequences associated with microbial contamination during biopharmaceutical manufacturing. Contamination increases risks for the operator, the company, and potentially the patient, all of which can result in significant negative impact.
- Application Note: Microbial Integrity of NovaSeptum® Sampling Systems upon Performance of Multiple Sampling Actuations
The NovaSeptum® and NovaSeptum® GO sampling systems are a family of products designed for singleuse sterile sampling throughout the biomanufacturing process.
- User Guide: NovaSeptum® and NovaSeptum® GO Sampling Units
This user guide provides installation and use instructions
- Datasheet: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
To demonstrate the safety and integrity of your product, you need a standard-setting sampling solution that provides the flexibility to sample throughout your entire process. I
- Datasheet: NovaSeptum® SURe Sterile Sampling Assemblies
NovaSeptum® SURe single-use sterile sampling assemblies are designed to protect your single-use process from potential cross-contamination ensuring representative samples.
- Brochure: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
Continuing to set the sampling standard, our NovaSeptum® GO sterile sampling system is equipped with additional features for even safer sampling throughout your entire process.