Kluczowe dokumenty
WHA68091112
Whatman® Anotop® 10 syringe filter
sterile, 0.1 μm, 50/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Z747661, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
alumina based membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-1112
Whatman Article No. 28420389 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.1 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Sterylne filtry strzykawkowe Whatman Anotop firmy Cytiva zawierają nieorganiczną membranę Anopore. Niski poziom wiązania białek wykazany przez ten sterylny filtr membranowy sprawia, że dobrze nadaje się on do filtracji biologicznej.
Filtry Whatman Anotop zapewniają obojętność chemiczną i funkcjonalność w szerokim zakresie rozpuszczalników i temperatur. Sterylne filtry Anotop mogą być stosowane jako membrany do filtracji fagów i wirusów lub do sterylizacji na zimno* pożywek wzrostowych, usuwania białek, filtracji przed analizą spektrofotometryczną lub innymi metodami analitycznymi.
W przeciwieństwie do wielu membran organicznych, nieorganiczne membrany Anopore w filtrach strzykawkowych Anotop mają ostro zdefiniowane struktury porów kapilarnych o wąskim rozkładzie wielkości porów. Obudowa filtra strzykawkowego wykonana jest z polipropylenu bez pigmentów, bez środków zwilżających i klejów, zaprojektowana z myślą o niskim poziomie ekstrakcji, niskim wiązaniu białek i minimalnym zatrzymywaniu próbek. Cechy te sprawiają, że filtry strzykawkowe Anotop są dobrą opcją do filtracji cennych, białkowych próbek, w których wymagane są minimalne straty.
Cechy i korzyści
  • Sterylne filtry strzykawkowe do zastosowań krytycznych
  • Nieorganiczne filtry strzykawkowe Anotop na bazie aluminium o trzech rozmiarach porów
  • Kompatybilne z większością rozpuszczalników organicznych i próbek wodnych
  • Niska objętość zatrzymywania (< 20 µl dla Anotop 10) dla maksymalnego odzysku próbki
  • Wykonane bez środków zwilżających i klejów dla niskiego ryzyka zanieczyszczenia próbki
  • Kapilarna struktura porów zapewnia bardzo spójne wyniki filtracji
  • Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Przydatność
Niski poziom wiązania białek. Nadaje się do roztworów wodnych lub organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)