Kluczowe dokumenty
WHA68092102
Whatman® Anotop® 25 syringe filters
sterile 0.02 μm, 50/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Z747807, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
Anopore membrane
alumina based membrane
alumina based membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-2102
Whatman Article No. 28420395 (US reference)
Parametry
100 mL sample volume
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.02 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Sterylne filtry strzykawkowe Whatman Anotop firmy Cytiva zawierają nieorganiczną membranę Anopore. Niski poziom wiązania białek wykazany przez ten sterylny filtr membranowy sprawia, że dobrze nadaje się on do filtracji biologicznej.
Filtry Whatman Anotop zapewniają obojętność chemiczną i funkcjonalność w szerokim zakresie rozpuszczalników i temperatur. Sterylne filtry Anotop mogą być stosowane jako membrany do filtracji fagów i wirusów lub do sterylizacji na zimno* pożywek wzrostowych, usuwania białek, filtracji przed analizą spektrofotometryczną lub innymi metodami analitycznymi.
W przeciwieństwie do wielu membran organicznych, nieorganiczne membrany Anopore w filtrach strzykawkowych Anotop mają ostro zdefiniowane struktury porów kapilarnych o wąskim rozkładzie wielkości porów. Obudowa filtra strzykawkowego wykonana jest z polipropylenu bez pigmentów, bez środków zwilżających i klejów, zaprojektowana z myślą o niskim poziomie ekstrakcji, niskim wiązaniu białek i minimalnym zatrzymywaniu próbek. Cechy te sprawiają, że filtry strzykawkowe Anotop są dobrą opcją do filtracji cennych, białkowych próbek, w których wymagane są minimalne straty.
Zastosowanie
  • Cold sterilization of growth media
  • Phage and virus filtration
  • Removal of high molecular weight proteins or polymers
  • Liposome extrusion
  • Filtration of solvents for spectroanalysis and analytical sample preparation
Cechy i korzyści
  • Sterylne filtry strzykawkowe do zastosowań krytycznych
  • Nieorganiczne filtry strzykawkowe Anotop na bazie aluminium o trzech rozmiarach porów
  • Kompatybilne z większością rozpuszczalników organicznych i próbek wodnych
  • Niska objętość zatrzymywania (< 20 µl dla Anotop 10) dla maksymalnego odzysku próbki
  • Wykonane bez środków zwilżających i klejów dla niskiego ryzyka zanieczyszczenia próbki
  • Kapilarna struktura porów zapewnia bardzo spójne wyniki filtracji
  • Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Przydatność
Nadaje się do filtracji roztworów wodnych lub organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)