WHA68093002
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
diam. 10 mm, pore size 0.02 μm
Synonim(y):
Whatman filter, Z747696, syringe filter, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
alumina based membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass microfiber prefilter
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-3002
Whatman Article No. 28420398 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.02 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Zastosowanie
- Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
- Removal of solids prior to UV/Vis analysis
Cechy i korzyści
- Capillary pore structure for well-defined particle filtration
- Low protein binding filter for applications requiring high protein recovery
- Integrated glass microfiber prefilter for filtering larger volumes of difficult-to-filter samples
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)