Kluczowe dokumenty
WHA68094002
Whatman® Anotop® 25 Plus syringe filter
pore size 0.02 μm, glass microfiber prefilter
Synonim(y):
filtry strzykawkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
alumina based membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass microfiber prefilter
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-4002
Whatman Article No. 28420404 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.02 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Zastosowanie
  • Filtracja pożywek do hodowli tkankowych
  • Oczyszczanie trudnych próbek
  • Filtracja materiału koloidalnego
  • Usuwanie mykoplazmy
  • Przygotowanie próbek HPLC
  • Przygotowanie próbek biologicznych
Cechy i korzyści
  • Kapilarna struktura porów dla dobrze zdefiniowanej filtracji cząstek
  • Filtr o niskim poziomie wiązania białek do zastosowań wymagających wysokiego odzysku białek
  • Zintegrowany filtr wstępny z mikrofibry szklanej do filtrowania większych objętości trudnych do przefiltrowania próbek
Przydatność
Nadaje się do filtracji roztworów wodnych lub organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)