Kluczowe dokumenty
WHA68093012
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
pore size 0.1 μm, alumina based membrane
Synonim(y):
Whatman filter, Z677124, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
alumina based membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-3012
Whatman Article No. 28420399 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.1 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Zastosowanie
Zastosowania:
  • Filtracja próbek silnie obciążonych cząstkami stałymi przed HPLC
  • Usuwanie cząstek stałych przed analizą UV/Vis
Cechy i korzyści
  • Kapilarna struktura porów dla dobrze zdefiniowanej filtracji cząstek
  • Filtr o niskim poziomie wiązania białek do zastosowań wymagających wysokiego odzysku białek
  • Zintegrowany filtr wstępny z mikrofibry szklanej do filtrowania większych objętości trudnych do przefiltrowania próbek
Przydatność
Nadaje się do usuwania ciał stałych przed analizą UV/Vis. Nadaje się do roztworów wodnych lub organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)