WHA68094024
Whatman® Anotop® 25 Plus syringe filter
pore size 0.2 μm, glass microfiber prefilter, sterile
Synonim(y):
Whatman filter, Z747874, syringe filter, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
alumina based membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
Właściwości
glass microfiber prefilter
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-4024
Whatman Article No. 28420407 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Zastosowanie
- Filtration of tissue culture media
- Clean-up of difficult samples
- Filtration of colloidal material
- Removal of mycoplasma
- HPLC sample preparation
- Biological sample preparation
Cechy i korzyści
- Capillary pore structure for well-defined particle filtration
- Low protein binding filter for applications requiring high protein recovery
- Integrated glass microfiber prefilter for filtering larger volumes of difficult-to-filter samples
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)