Kluczowe dokumenty
SLLHR04NL
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonim(y):
Jednorazowy filtr strzykawkowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
19.7 mm
Średnica
4 mm
powierzchnia filtracyjna
0.1 cm2
pojemność
1 mL
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: LH
Overview of Non-Sterile Millex Syringe Filters with Hydrophilic PTFE
• Lowest extractables, optimizing background levels of sensitive analyses like UHPLC and LC-MS
• Filtration of protein-containing solutions, and aqueous or organic solutions
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
SLCRT13NL: 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC and Mass Spec; Solvent Filtration; Clarification of Aqueous and Organic Solutions
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Natural inlet/natural outlet
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.
Możliwe przyczyny i potencjalne środki zaradcze w przypadku wyzwań napotkanych w wyniku blokowania, płukania, inkubacji przeciwciał i wykrywania/ekspozycji Western blot.
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.