SLGVR04
Millex™ PVDF syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
Jednorazowy filtr strzykawkowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
metody
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Wysokość
19.7 mm
Średnica
4 mm
powierzchnia filtracyjna
0.1 cm2
pojemność
1 mL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Warunki transportu
ambient
Cechy i korzyści
- Low protein binding to minimize interaction with sample and maximize recovery
- Compatible with aqueous and mild organic solutions
- High-density polyethylene housing material offers low levels of extractable and broad chemical compatibility