SLHV004SL
Millex™ PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV 0.45µm Filter Unit, Millex-HV Filter Unit, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex™
okres trwałości
3 yr
Właściwości
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
metody
low protein-binding filtration: suitable
Średnica
4 mm
powierzchnia filtracyjna
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
pojemność
1 mL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
aqueous solution(s)
tissue culture medium
mild organic solvent(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip