SLLG025SS
Millex™ hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LG 0.20µm Filter Unit, Millex-LG Filter Unit, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex™
okres trwałości
3 yr
Właściwości
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
125 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
75 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
26 mm
pojemność
100 mL
Matryca
Biopore™
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
organic solvent(s)
tissue culture medium
aqueous solution(s)
punkt pęcherzykowania
>13 psi, 60/40% IPA/water
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Zastosowanie
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- in compound preparation in anhydrous dimethyl sulfoxide (DMSO) for in vitro experiments
- as an organic solvent-resistant filter to prepare sterile 3,3′-dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate (DiO) ethanol solution
- to remove lipid aggregates in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)