Kluczowe dokumenty
SLFGL25BS
Millipore
Millex hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG 0.2µm Filter Unit, Millex-FG syringe filter, Millex-FG-OR Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiały
PTFE membrane
blue PVC housing
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex
okres trwałości
3 yr
Właściwości
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
metody
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
pojemność
100 mL
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
gas
mild organic solvent(s)
punkt pęcherzykowania
≥13 psi, methanol
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Zastosowanie
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
A 25 mm diameter sterile syringe filter with a 0.2 µm pore size hydrophobic PTFE membrane, with Luer-Lok outlet, ethylene oxide sterilized. Comes in a pack of 50.
Cechy i korzyści
  • Single-use only
  • Non-toxic and non-pyrogenic
  • Bi-directionally supported
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany