Kluczowe dokumenty
SLGVSR25US
Millipore
Dualex Ultra Transducer Protector
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, sterile, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet
Synonim(y):
filtr gazowy, filtr powietrza, filtr liniowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Poziom jakości
Materiały
PVC housing
PVDF membrane
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex
okres trwałości
3 yr
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
≥0.4 L/min air flow rate at 1 psi
1.7 bar max. pressure (25 psi)
45 °C max. temp. (113 °F)
metody
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Matryca
Durapel
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
gas
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Opis ogólny
Osłona przetwornika Dualex-Ultra zapobiega uszkodzeniu wrażliwych urządzeń monitorujących przez płyny. Ochraniacze przetworników Dualex-Ultra są wyposażone w złącza 2600, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w systemach o wysokim przepływie.
Specyficzność
Materiały
Membrana: hydrofobowy Durapel polifluorek winylidenu (PVDF), typ GV
Wielkość porów: 0,22 μm
Obudowa: Polichlorek winylu (PVC)
Wymiary
Wlot do wylotu: 23 mm (0.91 in.)
Średnica: 29 mm (1.14 in.)
Obszar filtracji: 4 cm² (0,62 in²)
Ograniczenie temperatury: 45 °C (113 °F)
Ograniczenie ciśnienia przy 21 °C: 1,7 bar (25 psi) na wlocie i różnica
Natężenie przepływu powietrza: ≥ 0,4 l/min przy 1 psi
Metoda sterylizacji: Tlenek etylenu
Złącza: Wlot żeński 2600, wylot męski 2600
Kolor: wlot niebieski, wylot przezroczysty
Zastosowanie
Wbudowany filtr powietrza i gazu
Cechy i korzyści
  • Tylko do użytku badawczego (RUO)
  • Jednorazowego użytku
  • Nie zwilża się olejem ani wodą
  • Niepirogenny i nietoksyczny
Inne uwagi
  • Retencja organizmów: Mikroorganizm
  • Sposób działania: Filtracja (wykluczenie rozmiaru)
  • Zastosowanie: Ogólna filtracja laboratoryjna
  • Przeznaczenie: Zatrzymywanie lub usuwanie zanieczyszczeń biologicznych
  • Instrukcje użytkowania: Należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania i procedurami zawartymi w instrukcji obsługi Dualex™-Ultra Transducer Protector.
  • Wskazówki dotyczące przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu
  • Oświadczenie dotyczące utylizacji: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Informacje prawne
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany