SX0002500
Swinnex Filter Holder
Swinnex Filter Holder, 25mm
Synonim(y):
Polipropylenowy uchwyt filtra
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
producent / nazwa handlowa
Swinnex®
Parametry
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
metody
pressure filtration: suitable
Długość
3.7 cm
Średnica
3.2 cm
śr. filtra
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.4 cm2
śr. modułu wstępnego filtrowania
22 mm , thick depth prefilter
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Zastosowanie
PFAS testing
filtration
kompatybilność
for use with Sterifil Aseptic System
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Available in three sizes for a range of process volumes
•Autoclavable with filter in place for sterile filtration
SX0001300 Swinnex Filter Holder, 13 mm
SX0002500 Swinnex Filter Holder, 25 mm
SX0004700 Swinnex Filter Holder, 47 mm
Replacement Parts
SX0001301 Silicone Gaskets for 13 mm Swinnex Filter Holder
SX0002501 Silicone Gaskets for 25 mm Swinnex Filter Holder
XX2702510 Support Screen, 25 mm, polypropylene
XX1104715 Support Screen, 47 mm, polypropylene
XX1104707 O-ring (5-329) for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone
SX0004701 Base O-ring for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone
SX00047RK Replacement Parts Kit for Swinnex 47 mm Filter Holder
Zastosowanie
Zasada
Uwaga dotycząca przygotowania
Autoclavable with filter in place
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.