WHA10461000
Whatman® FP 025/1 filter holder
Synonim(y):
Z698504
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10461000
Whatman Article No. 28415718 (US reference)
Opis ogólny
Uchwyt filtra strzykawkowego ma żeński wlot Luer lock i męski wylot Luer kompatybilny z typowymi strzykawkami. Polisulfonowa obudowa może być sterylizowana w autoklawie z membraną na miejscu w zastosowaniach wymagających sterylnego zespołu filtra.
Cechy i korzyści
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa polisulfonowego zapewnia umiarkowaną kompatybilność chemiczną przy mniejszej masie niż w przypadku uchwytów filtrów ze stali nierdzewnej.
- Uchwyty filtrów polisulfonowych są często używane do klarowania, odpowietrzania, usuwania cząstek stałych lub zbierania ze strumieni wodnych, powietrza lub gazu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)