Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
ZLXE0030WW
Milli-Q
Elix® Essential Water Purification System
Type 2 pure water of consistent and reliable quality from potable tap water with a flow rate of 3 L/h
Synonim(y):
System oczyszczania wody Elix® Essential 3
About This Item
Kod UNSPSC:
41104202
NACRES:
JA.13
wejście AC/DC
100 - 230 V AC, 50 - 60 Hz (per your country requirements)
Poziom jakości
linia produktu
Elix® Essential
opakowanie
pack of 1 unit
Parametry
17.2-18.5 kg operating weight (46.8-49.5 lb)
3 L/hr flow rate
60 L/day max. usage (water)
rezystywność
>5 MΩ-cm, at 25°C (Typically 10 - 15 MΩ.cm)
wys. × szer. × śr.
47 cm (18.5 in.) × 26.8 cm (10.6 in.) × 33.9 cm (13.3 in.)
moc wejściowa
feed water nature potable tap water
moc wyjściowa
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
przewodność
<0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
Opis ogólny
Elix® Essential dostarcza czystą wodę typu 2, wspierając szeroki zakres obszarów badawczych. Został zaprojektowany do zasilania wodą pitną i jest idealnym źródłem zasilania dla sprzętu laboratoryjnego, w tym systemów wody ultraczystej.
W sekwencji oczyszczania wody systemu Elix® Essential, woda pitna z kranu jest najpierw uzdatniana za pomocą pakietu wstępnego Progard®, a następnie poddawana odwróconej osmozie (RO) w celu uzyskania wody RO typu 3. Woda ta trafia do modułu elektrodejonizacji (EDI) Elix®, który w sposób ciągły regeneruje żywice jonowymienne za pomocą niewielkiego pola elektrycznego. Proces ten wymaga jedynie niewielkich ilości wody i energii, a jego wynikiem jest niezmiennie wysokiej jakości czysta woda typu 2 bez potrzeby zewnętrznej chemicznej regeneracji kulek żywicy.
Czysta woda przechowywana w zbiorniku z polietylenu (PE) może być pobierana przez przedni zawór zbiornika lub przesyłana przez pompę dystrybucyjną do zasilania instrumentów laboratoryjnych.
Zastosowanie
Czysta woda typu 2 jest jednym z najczęściej używanych odczynników w laboratorium. Jest używana przez naukowców, badaczy i inżynierów na całym świecie w środowiskach tak różnorodnych, jak laboratoria akademickie, szpitalne i kontroli jakości. Jest używana jako zasilanie sprzętu laboratoryjnego (np. systemów wody ultraczystej 6142 typu 1, komór do testowania warunków atmosferycznych, autoklawów, myjek do szkła i jednostek do testowania rozpuszczania). Jest on również wykorzystywany w laboratorium do przygotowywania pożywek mikrobiologicznych, buforów i roztworów pH oraz roztworów do stosowania w histologii. Przykłady zastosowań obejmują badania termodynamiczne, emulsje, i naukę o membranach.
Cechy i korzyści
  • Inteligentny system odwróconej osmozy (RO) kontroluje zużycie wody, zapewniając stałe natężenie przepływu produktu (3 l/h).
  • Opatentowany moduł EDI zapewnia najwyższą jakość czystej wody przy jednoczesnej ochronie środowiska (samoregeneracja kulek żywicznych, minimalne zużycie energii elektrycznej i brak konieczności stosowania dodatkowego zmiękczacza).
  • Czysta woda przechowywana w zbiorniku z PE minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia podczas przechowywania wody.
  • Filtr odpowietrzający zbiornik zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu.
  • Moduł automatycznej sanityzacji ASM zapobiega tworzeniu się biofilmu.
  • Wartości rezystywności wynoszą >5 MΩ-cm w temperaturze 25°C, a TOC (całkowity węgiel organiczny) <30 ppb.
  • Uzyskana woda jest lepszej jakości niż woda podwójnie destylowana.
  • Wkład Progard® wykorzystuje technologię RFID. Zapewnia to natychmiastowy wgląd w parametry wkładu, a także zapewnia bezpieczną i optymalną wydajność systemu, zapewniając pełną identyfikowalność.
  • Kolorowy, podświetlany wyświetlacz LCD wyraźnie pokazuje ważność komunikatów za pomocą ikon ostrzeżeń systemowych i alarmów.
  • Millitrack e-Solutions zapewnia ulepszoną kontrolę zarządzania danymi, zdalny dostęp do pulpitu nawigacyjnego systemu oraz długoterminową elektroniczną archiwizację systemu wodnego.
  • Dzięki niewielkim rozmiarom, system może być umieszczony na lub pod stołem lub zainstalowany na ścianie, w zależności od potrzeb, oszczędzając miejsce w laboratorium.
  • Dostarczany z certyfikatem kalibracji dla wbudowanych mierników temperatury i rezystywności oraz certyfikatem zgodności zapewniającym, że został zbudowany i przetestowany w pełni zmontowany zgodnie z wewnętrznymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).
Komponenty
  • This is a web reference. The end letters "WW" will be replaced by the country letters on your invoice to have the right shipping kit for the country. This ensures you receive the user manual in the local language and a power cord adapted to the local electrical network.
  • The indicated price currently corresponds to the above catalogue number only; it is subject to change at any time without notice.
  • This catalogue number does not include consumables, accessories and other products and/or services that may be required for the installation and the correct operation of the water purification unit over time.
  • Because our customers each have specific purified water needs, we recommend that you have your purchase validated by one of our specialists. We remain at your disposal to advise you, do not hesitate to contact us!
Inne uwagi
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Technicznej.
Informacje prawne
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLITRACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manipulating membrane surface porosity and pore size by in-situ assembly of Pluronic F127 and tannin.
He, M. et al.
Journal of Membrane Science, 556, 285-292 (2018)
Solid-liquid equilibrium in the system 2-keto-L-gulonic acid+ sodium-2-keto-L-gulonate+ water.
Jirasek, F et al.
Fluid Phase Equilibria, 473, 318-322 (2018)