ZLXUVLP01
Bactericidal UV lamp
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs™ water systems
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Właściwości
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
opakowanie
pkg of 1 unit
absorpcja UV
λ: 254 nm Amax
kompatybilność
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- 254 nm mercury UV lamp
- Bactericidal technology