Kluczowe dokumenty
ZLXLKITUV57L1
Milli-Q
UV Lamp 254 nm 57 W
Bactericidal UV lamp
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
254 nm (wavelength)
pobór energii
57 W
kompatybilność
for use with Milli-Q® HX
Opis ogólny
Bactericidal UV lamp inactivates bacteria and reduces the need for frequent system sanitization.
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganisms
  • Mode of Action: UV irradiation
  • Application: General laboratory analysis
  • Intended Use: Water purification
  • Instructions for Use: This item provides water exposed to bactericidal UV lamp. Refer to system equipment user guide section "Using the System" (USB key in the system box)
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.