Kluczowe dokumenty
ZLUVWPM01
Milli-Q
Photooxidation UV Lamp
For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
About This Item
Kod UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
wejście AC/DC
230 V, 50-60 Hz
opakowanie
pkg of 1 unit
rezystywność
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
szer. × śr. × wys.
710 mm × 460 mm × 430 mm
zanieczyszczenia
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<5 ppb
kompatybilność
for use with Synergy® UV
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
This Photooxidation UV lamp is a built-in water purification consumable responsible for producing Type 1 ultrapure water from pretreated water.
The dual UV wavelength (185 nm/254 nm) photo-oxidizes trace organic contaminants in ultrapure water to reduce TOC (total organic compounds) to less than 5 ppb.
For use with Synergy® water purification systems.
Zastosowanie
This photooxidation UV lamp removes traces of organic contaminants from water.
Cechy i korzyści
  • 185 nm and 254 nm UV lamp.
  • Oxidizes organic compounds to inorganic species.
Informacje prawne
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.