Z420999
Ace photochemical reactor UV lamp
output450 W
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant: no
CSA approved: no
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7825-34
dostępność
not available in Canada, EU
Długość
121.92 mm , arc length
dł. całkowita
244.35 mm
moc wyjściowa
450 W
Opis ogólny
Medium pressure, quartz, mercury-vapor lamp. The 61 cm PTFE covered lead wires, fitted with pin type connectors and 6 in. cord for connecting to power supply, permit lowering lamp into well for vertical operation. Of total energy radiated, approximately 40-48% is in the ultraviolet portion of the spectrum, 40-43% in the visible, the balance in the infrared.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)