Kluczowe dokumenty
SYNV150500
8629 naczynie do reakcji fotochemicznych z gwintem wewnętrznym
500 mL
Synonim(y):
Synthware V150500
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V150500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Naczynie reakcyjne wykonane ze szkła borokrzemianowego do montażu w komorze zanurzeniowej. Z gwintem wewnętrznym #50 na górze, który akceptuje tuleję RC50 i O-ring 617 w celu utworzenia uszczelnienia kompresyjnego ze studzienką zanurzeniową, jednym złączem 14/20 dla rurki sparger, jednym złączem pionowym 24/40 dla skraplacza i jednym ramieniem bocznym z gwintem wewnętrznym #7 dla termometru. W komplecie kwarcowa komora zanurzeniowa, zaślepki i o-ringi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)