Kluczowe dokumenty
Z259551
Sigma-Aldrich
Ace photochemical immersion well
Quartz
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.25
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 787435
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Double-walled, with small diameter inner tube that extends down the annular space to insure flow of coolant from bottom of well upwards to outlet.
Compression seal inside reactor vessel allows adjustable height of well. Total length: 390 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)