Z684767
Ace pressure reactor system complete, one-piece
jacketed flask, flask capacity 500 mL, funnel capacity 60 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
pojemność kolby
500 mL
pojemność lejka
60 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kompletne, jednoczęściowe, płaszczowe kolby z dolnym wylotem, systemy reaktorów ciśnieniowych przeznaczone do przeprowadzania reakcji pod niskim i umiarkowanym nadciśnieniem, syntezy i katalizy. Pojemności reaktorów wynoszą od 500 ml do 5000 ml, a w celu uzyskania szczelności systemu zastosowano w nich pierścienie Ace-Threds™.
Jednoczęściowa konstrukcja z otworem centralnym o średnicy 25 mm charakteryzuje się wyższym dopuszczalnym ciśnieniem znamionowym niż konstrukcja dwuczęściowa. Ciśnienie znamionowe 45 psi przy 100°C. Wylot dolny i wlot/wylot płaszcza są wyposażone w złącza kulowe 28/15 z o-ringiem.
Tych systemów reaktorów należy używać z silnikiem mieszadła Ace ACE1364909 i sterownikiem Ace ACE1353010, które należy zakupić osobno. (Tylko USA)
Systemy obejmują:
Jednoczęściowa konstrukcja z otworem centralnym o średnicy 25 mm charakteryzuje się wyższym dopuszczalnym ciśnieniem znamionowym niż konstrukcja dwuczęściowa. Ciśnienie znamionowe 45 psi przy 100°C. Wylot dolny i wlot/wylot płaszcza są wyposażone w złącza kulowe 28/15 z o-ringiem.
Tych systemów reaktorów należy używać z silnikiem mieszadła Ace ACE1364909 i sterownikiem Ace ACE1353010, które należy zakupić osobno. (Tylko USA)
Systemy obejmują:
- Jednoczęściowy, płaszczowy korpus zbiornika ciśnieniowego z szyjką środkową #25, (3) szyjkami bocznymi #15 i (1) #7, dolnym wylotem z przegubem kulowym 0-5 mm 28/15
- Dodatkowy lejek
- Zachodni skraplacz, Ace-Threds
- Kompletny kolektor odciążający
- Osłona termometryczna
- Łożysko, kompletne, Ace Threds
- Wałek mieszadła - szklany, przycisk 10 mm
- Wałek mieszadła giętki, kompletny, długość 91 cm
- Łopatka mieszająca, PTFE, 19 mm
- Smar próżniowy Krytox - rurka
- Uchwyt1335
- Tuleja, PTFE, #15 z O-ringiem
- Rurka polipropylenowa - długość
- Taśma uszczelniająca PTFE
- Półka podporowa z otworem
- Stojak teowy SS z prętem 36 cali
- Uchwyt zacisku
- Zacisk łańcuchowy
Informacje prawne
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z684767-1EA | 4061832353531 |