Z740242
QianCap™ gas purging set for Ace pressure tubes and bottles
QianCap™-25-v2, fits no. 25 internal thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Cechy i korzyści
- Dostępne są dwa opcjonalne przewody doprowadzające gaz.
- Maksymalne ciśnienie: 60 psi
- Opcjonalny adapter wysokociśnieniowy (120 psi).
- Septa dla systemu jest jednorazowa i wykonana z niebieskiej powierzchni PTFE i białego silikonowego podkładu.
- Septa pasuje do Q-Tube-12 ml.
- Niebieska powłoka PTFE zapewnia wyjątkową odporność chemiczną, a silikonowe podłoże umożliwia ponowne uszczelnienie.
Inne uwagi
Kolby/butle ciśnieniowe nie wchodzą w skład zestawu
Informacje prawne
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740242-1EA | 4061833405475 |