Z400408
Ace pressure tubes with plunger valves and thermowells
capacity ~15 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE cap
borosilicate glass tube
cap (Front-Seal Plunger Valve)
clear tube
glass
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
internal thread
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8648-164
dł. × śr. zewn.
10.2 cm × 25.4 mm
pojemność
~15 mL
Średnica
25.4 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Complete item consists of tube with #15 Ace-Thred, PTFE bushing with FETFE® O-ring, and plunger valve with thermowell.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Front SealBack Seal
7 Z504661 Z504742
15 Z504858 Z505021
25 Z505056 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These tubes should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400408-1EA | 4061826660133 |