Kluczowe dokumenty
ZLXUVL2L2
Milli-Q
Bactericidal UV lamp
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® CLX
Opis ogólny
This bactericidal UV lamp is designed to control and limit the number of bacteria in stored pure water. This ASM UV lamp, emitting at 254 nm, regularly irradiates water in the storage tank to prevent bacterial growth and the formation of biofilm on the tank walls. 
Zastosowanie
Replacement UV lamp for use with standalone automatic sanitization modules (ASM) for high volume systems.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.