Materiały eksploatacyjne Milli-Q® do laboratoryjnego oczyszczania wody
Nasza wyspecjalizowana oferta materiałów eksploatacyjnych do systemów wody laboratoryjnej obejmuje każdy etap procesu oczyszczania wody - od obróbki wstępnej i oczyszczania, po przechowywanie i dystrybucję. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby znaleźć wkłady, lampy UV, filtry i polerki potrzebne do systemu oczyszczania wody.
Zalety materiałów eksploatacyjnych Milli-Q® do oczyszczania wody obejmują:
- Dostosowane do różnych jakości wody zasilającej
- Stała i niezawodna jakość wody dla niemal każdego zastosowania
- Weryfikowane z rygorystycznymi protokołami zapewnienia jakości
- Oryginalne części z certyfikatem ISO 9001
- Zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do systemu oczyszczania wody Milli-Q®
- Zmniejszony wpływ wycofania wkładów oczyszczających z eksploatacji dzięki nasadce spustowej
POPULARNE KATEGORIE
Dlaczego wymiana materiałów eksploatacyjnych systemu oczyszczania wody na oryginalne części i na czas ma kluczowe znaczenie?
Wkłady oczyszczające i inne materiały eksploatacyjne odgrywają kluczową rolę w procesie oczyszczania wody, ponieważ ich celem jest usuwanie lub zatrzymywanie zanieczyszczeń. Chroni to jakość dostarczanej wody oczyszczonej i zapobiega uszkodzeniom systemu.
Aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość wody oczyszczonej i długą żywotność systemu oczyszczania wody, niezwykle ważna jest terminowa wymiana materiałów eksploatacyjnych systemu wodnego na oryginalne części z certyfikatem ISO 9001.
Wymiana materiałów eksploatacyjnych systemu wodnego na czas:
- Pomaga zagwarantować jakość wody
- Zapobiega uszkodzeniom i zanieczyszczeniom systemu
- Wypełnia kryteria walidacji
- Chroni integralność pracy laboratorium
Dostosuj jakość wody dzięki wkładom oczyszczającym i filtrom końcowym
NOWOŚĆ!
Wkłady oczyszczające IPAK Meta® i IPAK Quanta® są teraz dostosowane do jakości czystej wody zasilającej.
Dla systemów Milli-Q® IQ i EQ zasilanych...
- Elix® czystą wodą, mieszanka żywicy została zmniejszona bez wpływu na wydajność. Wkłady są nadal wymieniane raz w roku.
- Non-Elix® czysta woda, mieszanka żywicy została zmodyfikowana, aby zapewnić stałą jakość ultraczystej wody w trudniejszych warunkach wody zasilającej.
Pakiety POD-Pak dopasowują jakość wody do potrzeb naukowych
Czy Twoje laboratorium używa oczyszczonej wody do różnych zastosowań? Przekonasz się, że nasza gama zestawów POD-Pak do różnych zastosowań jest idealnym rozwiązaniem spełniającym potrzeby różnych zastosowań i najbardziej rygorystyczne wymagania. Każdy filtr lub polerka POD-Pak jest ukierunkowany na określone rodzaje zanieczyszczeń i usuwa je bezpośrednio w dozowniku Q-POD® lub E-POD® . Jeśli potrzebujesz kilku rodzajów ultraczystej lub czystej wody, po prostu podłącz różne zestawy POD-Pak do różnych dozowników.
Zakres POD-Pak obejmuje:
- Millipak® & sterylne filtry Millipak® Gold 0.22 µm: woda wolna od bakterii i cząstek stałych
- Biopak® polerka: woda wolna od pirogenów, nukleaz, proteaz i bakterii
- VOC-Pak® polisher: woda do analiz związanych z lotnymi związkami organicznymi
- EDS-Pak® polisher:woda do zastosowań związanych z substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną
- LC-Pak® polerka: woda do zastosowań wrażliwych na śladowe ilości substancji organicznych
Harmonogram wymiany materiałów eksploatacyjnych z umową na dostawę materiałów eksploatacyjnych
Zapewnij maksymalną wydajność systemu Milli-Q® i ułatw zamawianie. Umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych (CSA) gwarantuje, że zawsze będziesz mieć odpowiednie materiały eksploatacyjne we właściwym czasie, a ponadto upraszcza proces zakupu. Jest to najłatwiejsze, najbardziej ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie gwarantujące jakość wody.
- Tylko 1 zamówienie
- Automatyczne dostawy
- Nigdy nie przegap daty ważności
- Preferencyjne ceny
- Elastyczność w dostosowaniu
- Tylko oryginalne części z certyfikatem ISO 9001 z identyfikowalnych partii
etykiety RFID e-Sure zapewniają identyfikowalność danych
etykiety e-Sure zapewniają niezbędną identyfikowalność danych. Oparte na technologii RFID, te cyfrowe oznaczenia są obecne na większości materiałów eksploatacyjnych, zapewniając jakość i bezpieczeństwo, a także identyfikowalność.
- Automatyczne rejestrowanie danych materiałów eksploatacyjnych i zdarzeń w pamięci systemu
- Monitorowanie stanu materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio na interfejsie systemu
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Flyer: Consumables Supply Agreement
- Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
- Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
- Datasheet: EDS-Pak® Polisher
- /PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/dna-and-rna-purification/water-for-nuclease-sensitive-molecular-biology-studies
- Nuclease-Free Water at Your Fingertips
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.