Merck
Strona głównaProduktyLaboratoryjne systemy oczyszczania wodyAkcesoria do laboratoryjnych systemów oczyszczania wody Milli-Q®
Akcesoria do laboratoryjnych systemów oczyszczania wody Milli-Q®
Aby zapewnić optymalną oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i warunki sanitarne rozwiązania do oczyszczania wody, oferujemy szereg akcesoriów, które zaspokoją specyficzne potrzeby i środowisko Twojego laboratorium.
Od opcji instalacji, które oszczędzają cenne miejsce na stole, po czujniki monitorujące wycieki i nasz niezbędny pedał nożny, który zapewnia niezastąpioną wygodę podczas dnia pracy. Dostosuj się do konkretnych wymagań dzięki akcesoriom z poniższej listy, uporządkowanym w następujący sposób:  
  • Instalacja - Zapewnij najlepsze dopasowanie do swojej przestrzeni./li>
  • Bezpieczeństwo - Wykryj wycieki i zapewnij nieprzerwany dopływ wody
  • Sanityzacja - Chroń przed wyciekami.Sanityzacja - Chroń swój system i jakość wody
  • Jakość - Monitoruj parametry czystości
  • Wygoda - Dla bardziej produktywnego dnia
Sanityzacja UV: Ochrona przechowywanej czystej wody
Podczas przechowywania oczyszczonej wody zawsze istnieje ryzyko namnażania się bakterii. Moduł automatycznej sanityzacji (ASM) regularnie naświetla wewnętrzne ściany zbiornika bakteriobójczą lampą UV, aby zapobiec rozwojowi bakterii i tworzeniu się biofilmu. Wystarczy 10 minut codziennej ekspozycji na promieniowanie UV, aby wyeliminować potrzebę regularnej dezynfekcji chemicznej.
  • Automatyczna ekspozycja na promieniowanie UV zmniejsza poziom bakterii
  • Eliminuje lub znacznie ogranicza potrzebę chemicznej dezynfekcji
  • Opcjonalna funkcja wykrywania wody chroni laboratorium przed wyciekami wody<
W przypadku centralnych systemów wodnych lampę UV można również umieścić w pętli dystrybucyjnej, aby napromieniować wodę obiegową przed podaniem jej do instrumentów i sprzętu lub powrotem do zbiornika.
Zasoby dotyczące powiązanych produktów
Czujniki wody: Wykrywaj wycieki i unikaj uszkodzeń
Czujniki wody znacznie zmniejszają ryzyko zalania i uszkodzenia laboratorium lub innych instrumentów. Czujniki można umieścić w miejscu najbardziej dogodnym dla laboratorium, zazwyczaj na podłodze lub blacie. W mało prawdopodobnym przypadku wycieku czujnik wody wykryje obecność wody i automatycznie zamknie dostęp do wody zasilającej, niezależnie od tego, czy jest to system, czy główne źródło wody.
Foot Pedal: Wygoda dostarczania wody bez użycia rąk
Przyspiesz swój dzień dzięki pedałowi nożnemu do systemu oczyszczania wody. Pedał nożny umożliwia zdalne sterowanie dostarczaniem wody za pomocą prostego naciśnięcia stopy, po podłączeniu do dozownika wody ultraczystej Q-POD® lub dozownika wody czystej E-POD®.
  • Oszczędza czas podczas wielokrotnego dozowania tej samej objętości.
  • Wspiera laboratoryjne protokoły sanitarne, ponieważ użytkownicy nie muszą dotykać systemu, aby uzyskać dostęp do wody.
  • 3-metrowy kabel zapewnia dużą elastyczność w ustawianiu pedału zgodnie z ograniczeniami projektowymi laboratorium.
HighlightS: EKorzystaj z funkcji dozowania wody bez użycia rąk