Merck
Standardy ICP i AAS
Kolekcja przedmiotów laboratoryjnych, w tym kilka butelek z pomarańczowymi etykietami, certyfikat i drukowane instrukcje lub dokumenty informacyjne, wszystkie rozłożone, prawdopodobnie na stole. Przedmioty wydają się być częścią zestawu, prawdopodobnie do testu chemicznego lub medycznego.
Każdy pomiar jest tak dobry, jak wzorzec odniesienia użyty do kalibracji systemu. Gdy dokładność pomiaru ma znaczenie, ważne jest, aby każdą analizę rozpoczynać od świeżej fiolki najwyższej jakości, certyfikowanych wzorców referencyjnych lub kalibracyjnych. Nasze certyfikowane roztwory wzorcowe TraceCERT® i Certipur® ICP i AAS jedno- i wielopierwiastkowych materiałów referencyjnych są produkowane z materiału wyjściowego o najwyższej czystości, spełniającego wytyczne ISO/IEC 17025 i ISO 17034.Nasze materiały referencyjne AAS i ICP są gotowymi do użycia roztworami, certyfikowanymi i identyfikowalnymi z pierwotnym standardowym materiałem referencyjnym NIST. Nasza kompleksowa dokumentacja obejmuje odpowiednie obliczenia niepewności na certyfikacie analizy wydanym zgodnie z wytycznymi ISO Guide 31. 
Rozwiązania referencyjne dla pojedynczych pierwiastków AAS i ICP
Oferujemy szeroką gamę certyfikowanych roztworów referencyjnych dla pojedynczych pierwiastków w różnych stężeniach do zastosowań AAS, ICP-OES i ICP-MS. Na certyfikacie analizy dla produktów TraceCERT®, podajemy gęstość identyfikowalną z NIST, informacje o procesie certyfikacji, pomiary identyfikowalności, zachowanie podczas przechowywania, ocenę niepewności i zmierzone zanieczyszczenia śladowe.
ICP Multi-element CRM Solutions
Nasze produkty TraceCERT® i Certipur® Rozwiązania wielopierwiastkowe CRM obejmują rozwiązania do strojenia, mieszanki układu okresowego, mieszanki pierwiastków toksycznych, mieszanki ICP-MS i mieszanki do kalibracji długości fali oraz mieszanki AAS z piecem grafitowym. Oferujemy również kilka mieszanek grup pierwiastków, w tym metale alkaliczne i alkaliczne, metale ziem rzadkich, metaloidy i pierwiastki niemetaliczne oraz metale potransformacyjne i przejściowe.
Titrisol® skoncentrowane roztwory jednopierwiastkowe
Oferujemy wiele wzorców jednopierwiastkowych AAS w postaci łatwych w użyciu Koncentraty Titrisol®. Wystarczy rozcieńczyć koncentrat, aby uzyskać pożądany roztwór wzorcowy. Koncentraty Titrisol® są identyfikowalne ze standardowym materiałem referencyjnym NIST i mają minimalny okres ważności wynoszący pięć lat.
Mieszanki CRM TraceCERT® zgodne z wytycznymi ICH Q3D
.Oferujemy również różne nieorganiczne mieszaniny zanieczyszczeń pierwiastkowych jako standardowe mieszaniny CRM z proporcjami pierwiastków odpowiadającymi stężeniom doustnym, pozajelitowym i inhalacyjnym zgodnie z wytycznymi ICH Q3D.
Mieszanki CRM TraceCERT® do badania konopi indyjskich
Śladowe poziomy metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, rtęć i ołów, mogą gromadzić się w materiale roślinnym konopi indyjskich poprzez glebę i niektóre nawozy. Nasze mieszanki metali ciężkich z certyfikowanym materiałem referencyjnym są dostosowane do konkretnych przepisów dotyczących konopi indyjskich w Stanach Zjednoczonych i w stężeniach spełniających wymogi prawne.
Niestandardowe rozwiązania standardowe
Oprócz naszego katalogu, oferujemy również niestandardowe wieloskładnikowe standardy za pośrednictwem naszej platformy internetowej Inorganic Custom Standards Online Platform. Wszystkie mieszanki roztworów są produkowane zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034 i są dostarczane ze szczegółowym certyfikatem analizy i raportem z certyfikacji.
Powiązana literatura dotycząca produktu