Merck
Strona głównaProduktyChemia analitycznaMateriały referencyjneNieorganiczne zanieczyszczenia pierwiastkowe Standardy mieszane
Nieorganiczne zanieczyszczenia pierwiastkowe Standardy mieszane
Wykrywanie zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych zgodnie z wytycznymi ICH Q3D
Produkty lecznicze mogą zawierać zanieczyszczenia pierwiastkami metali, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Poziomy zanieczyszczeń pierwiastkami muszą być monitorowane i powinny być poniżej dziennych poziomów spożycia określonych w wytycznych ICH Q3D. 
W 2009 roku Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji (ICH) nakreśliła globalną politykę ograniczania zanieczyszczeń metalami w produktach leczniczych i składnikach. Podejście to wymagało jasnych wytycznych regulacyjnych dotyczących limitów specyfikacji dla zanieczyszczeń pierwiastkowych oraz zapewnienia przejrzystych i porównywalnych wyników przez krajowe organy regulacyjne. ICH sklasyfikowała zanieczyszczenia pierwiastkowe w czterech różnych kategoriach, aby ułatwić podejmowanie decyzji podczas procesów oceny ryzyka.
Od 1 stycznia 2018 r. USP i PE przyjęły wytyczne ICH Q3D dotyczące limitów zanieczyszczeń pierwiastkowych. Spowodowało to zmianę metody analitycznej oznaczania wytrącania siarczków metali z oznaczania kolorymetrycznego na analizę metodami ICP-OES lub ICP-MS. Oferujemy szeroki wybór certyfikowanych materiałów referencyjnych różnych mieszanin zanieczyszczeń pierwiastkowych i pojedynczych pierwiastków o stężeniach granicznych zgodnych z wytycznymi ICHQ3D.
Czytaj więcej o
Mieszanki zanieczyszczeń pierwiastkowych
Nasze produkty obejmują standardowe mieszanki certyfikowanych materiałów referencyjnych TraceCERT® dla różnych pierwiastków. Składają się one z proporcji pierwiastków odpowiadających doustnym, pozajelitowym i inhalacyjnym limitom stężeń pierwiastków określonym w wytycznych ICHQ3D. Mogą być używane do testów zgodnie z USP<232>, Ph. Eur. Gen. Rozdział 5.20, a także mieszanki dla USP<2232> dla suplementów diety.
  • Produkty są wytwarzane i analizowane zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Wartości produktów są identyfikowalne z co najmniej dwoma niezależnymi źródłami (NIST®, BAM lub jednostka kg SI)
  • Wygodne opakowania o pojemności 100 ml
  • Pakowane w nieprzezroczyste butelki (FEP) i gazoszczelne torebki z folii aluminiowej zapewniające dłuższą stabilność
  • Certyfikaty dostarczone zgodnie z przewodnikiem ISO 31
Rozwiązania certyfikowanych materiałów referencyjnych dla pojedynczego pierwiastka
Dla każdego sklasyfikowanego i niesklasyfikowanego pierwiastka oferujemy rozwiązania certyfikowanych materiałów referencyjnych dla pojedynczego pierwiastka pod marką Certipur®, oprócz marki TraceCERT® i wyboru NIST® SRM®.
  • Nadaje się do zastosowań w optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) i spektrometrii masowej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS)
  • Dostępny w wielu stężeniach 10 g/L, 1 g/L, 10 mg/L i 1 mg/L.
  • Testowane na obecność około 70 zanieczyszczeń
  • Dostarczane w 100 ml butelkach z HDPE lub szkła borokrzemowego
Dodatkowo oferujemy wielopierwiastkowe roztwory wzorcowe w 100 ml butelkach z HDPE. Butelki są zapieczętowane w aluminiowych torebkach wraz z certyfikatem zawierającym szczegółową dokumentację wartości niepewności, daty ważności i informacji o przechowywaniu.