QTUM0TIX1
Quantum® Polishing Cartridge
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Synonim(y):
Quantum® TIX Polishing Cartridge
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Właściwości
Removes trace levels of organics and ions from ultrapure water
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Quantum®
rezystywność
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<10 ppb
pojemność
40 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 20g NaCl)
kompatybilność
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Genuine Milli-Q® consumable for the replacement of QTUM0TIX1 - Quantum® TIX Polishing Cartridge.
- Contains Ionex resins for trace ion removal.
- Care-free maintenance: easily installed and replaced.
- e-Sure tag for RFID connection enables full traceability (data management).
- Uses ion exchange technology for purification.
- Certificate of Quality available online.
Komponenty
- Organex (Mix of Synthetic activated carbon & virgin Ion exchange resins)
- Virgin Ion Exchange Resins