QGARDT1X1
Q-Gard® Purification Cartridge
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Synonim(y):
Q-Gard® T1 Purification Cartridge
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Właściwości
can produce high resistivity water from purification media
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Q-Gard®
rezystywność
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<10 ppb
pojemność
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
kompatybilność
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Genuine consumable for the replacement of Q-Gard® - QGARDT1X1 cartridge filter.
- Generates ionic and organic contaminant-free water by ion exchange, and activated carbon technologies.
- Certificate of Quality available online.
Komponenty