QTUM000IX
Quantum® Polishing Cartridge
For Direct-Q® and Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis water purification systems
Synonim(y):
Quantum® IX Polishing Cartridge
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene and polyethylene
Poziom jakości
Właściwości
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Quantum®
rezystywność
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<10 ppb
pojemność
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
kompatybilność
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Genuine replacement Milli-Q® water purification consumable.
- Certificate of Quality available online.