Key Documents
ZWCL01F50
Milli-Q
ROProtect C
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from contaminants
About This Item
Kod UNSPSC:
41104210
NACRES:
JA.13
Poziom jakości
Właściwości
Sanitize and protects reverse osmosis membrane
skład
(mixture of triclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
opakowanie
pkg of 48 tablets
warunki przechowywania
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids. Keep away from heat and sources of ignition)
kompatybilność
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
Opis ogólny
ROProtect C chlorine tablets are an ideal and convenient solution to sanitize and protect reverse osmosis membranes.
Informacje prawne
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Self-react. C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.