Z561592
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 150 mm, glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opis
spirit-filled
Właściwości
subdivision 1.0 °C
producent / nazwa handlowa
Thermco Products, Inc.
zakres pomiaru temperatury
-10-250 °C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przedłużone zanurzenie dla głębokich kolb lub czajników.
Informacje prawne
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)