Merck
92451
Supelco
Timestrip Plus 25 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
opis
Irreversible, single use
jakość
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
room temperature (at 20-80% humidity)
Parametry
12 h run-out window (calibrated at +27 °C)
rozmiar
40 mm × 19 mm
Opis ogólny
Wskaźniki 8311 PLUS w prosty i szybki sposób rejestrują czas, który upłynął w określonej temperaturze progowej lub powyżej niej. Są to małe, samoprzylepne etykiety, które można przymocować lub zintegrować z produktem lub urządzeniem.
Odwiedź nasz portal internetowy Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Zastosowanie
Przycisk aktywacji ręcznej na górze. Okno "ON" zmieni kolor na niebieski, aby potwierdzić uzbrojenie. Niebieski kolor pojawia się w oknie podglądu, jeśli nastąpiło przekroczenie temperatury progowej. Łączny czas trwania wszystkich naruszeń jest pokazywany przez postęp niebieskiego barwnika wzdłuż znaczników czasu.
Opakowanie
92451-10EA: 10 etykiet w saszetce
92451-100EA: 100 etykiet w saszetce
92451-500EA: 500 etykiet w saszetce
Komponenty
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored liquid chemicals
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura progowa: 25°C/77°F
  • Użytkowanie: skalibrowany do środowiska o temperaturze izotermicznej +27°C
  • Dokładność czasowa: ±15% w warunkach izotermicznych
Informacje prawne
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)