Kluczowe dokumenty
Z564222
FRIO-Temp® digital thermometer
Standard, temperature -50-200 °C
Synonim(y):
laboratoryjny pomiar temperatury, termometr laboratoryjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Materiały
stainless steel probe
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61000-0000
zakres pomiaru temperatury
-50-200 °C
szer. × dł.
63.5 mm × 95.3 mm
dł. kabla
150 cm
dł. sondy
125 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładność:
±0,5 °C od -20 do 70 °C
±1 °C od -50 do -20 °C i od 70 do 150 °C
w przeciwnym razie ±2 °C
  • Włącznik/wyłącznik
  • Podtrzymanie danych
  • Pamięć Max/Min
  • Certyfikat CE
  • Dołączona bateria
Idealne do użytku w zamrażarkach, lodówkach, inkubatorach i piekarnikach. Są one popularne w laboratoriach, szkołach wyższych, szkołach kucharskich, sklepach spożywczych, bankach krwi, szpitalach i wielu innych zastosowaniach, w których wymagana jest dokładność i identyfikowalność. Urządzenie jest dostarczane z seryjnym oświadczeniem o dokładności, wskazującym dokładność identyfikowalną z NIST (USA) i DKD (Europa), szklaną butelką o pojemności 30 ml wypełnioną szklanymi kulkami, wbudowanym mocowaniem magnetycznym, składaną podstawką i rzepem. Indywidualne opakowanie z wielojęzyczną instrukcją.
Zastosowanie
Termometr cyfrowy 3635 został użyty jako standaryzowana sonda temperatury do kalibracji sondy WTW używanej do utrzymywania temperatury wody w komorze rybnej.
Informacje prawne
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)