About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
opis
Irreversible, single use
jakość
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
room temperature
Parametry
48 h run-out window ((calibrated at +10 °C)
rozmiar
40 mm × 19 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wskaźniki 8311 PLUS w prosty i szybki sposób rejestrują czas, jaki upłynął do osiągnięcia lub przekroczenia określonej temperatury progowej. Są to małe, samoprzylepne etykiety, które można przymocować lub zintegrować z produktem lub urządzeniem.
Odwiedź nasz Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Odwiedź nasz Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Zastosowanie
Przycisk aktywacji ręcznej z tyłu. Okno "ON" zmieni kolor na niebieski, aby potwierdzić uzbrojenie. Niebieski kolor pojawia się w oknie podglądu, jeśli nastąpiło przekroczenie temperatury progowej. Czas trwania naruszenia jest wskazywany przez postęp niebieskiego barwnika wzdłuż znaczników czasu.
Opakowanie
80826-10EA: 10 etykiet w saszetce
80826-100EA: 100 etykiet w saszetce
80826-500EA: 500 etykiet w saszetce
80826-100EA: 100 etykiet w saszetce
80826-500EA: 500 etykiet w saszetce
Komponenty
Non-toxic, polymeric assembly multilayer and aluminum-plastic laminate encapsulating colored liquid chemicals
Charakterystyka techniczna
- Temperatura progowa: 8°C/46°F
- Zastosowanie: skalibrowany do izotermicznego środowiska o temperaturze +10°C
- Dokładność czasu: ±15% w czasie w warunkach izotermicznych
- Dokładność temperatury: ±1°C/2°F
Informacje prawne
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Maciej T Luczynski et al.
Biochemical and biophysical research communications, 501(1), 124-130 (2018-05-02)
Discoidin Domain Receptor 2 (DDR2) is a collagen-binding receptor tyrosine kinase that initiates delayed and sustained tyrosine phosphorylation signalling. To understand the molecular basis of this unique phosphorylation profile, here we utilise fluorescence microscopy to map the spatiotemporal localisation of
Sara Cimini et al.
Neurobiology of disease, 89, 101-111 (2016-01-02)
Alzheimer disease (AD) is the most prevalent form of dementia. Loss of hippocampal synapses is the first neurodegenerative event in AD. Synaptic loss has been associated with the accumulation in the brain parenchyma of soluble oligomeric forms of amyloid β
Mariaelena Repici et al.
Molecular neurobiology, 56(1), 61-77 (2018-04-21)
Mutations in the gene encoding DJ-1 are associated with autosomal recessive forms of Parkinson's disease (PD). DJ-1 plays a role in protection from oxidative stress, but how it functions as an "upstream" oxidative stress sensor and whether this relates to
Tim Sen Wang et al.
Developmental cell, 53(6), 627-645 (2020-06-07)
Mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP) is a core event in apoptosis signaling. However, the underlying mechanism of BAX and BAK pore formation remains incompletely understood. We demonstrate that mitochondria are globally and dynamically targeted by endolysosomes (ELs) during MOMP. In
Irene Hernando-Herraez et al.
Nature communications, 10(1), 4361-4361 (2019-09-27)
Age-related tissue alterations have been associated with a decline in stem cell number and function. Although increased cell-to-cell variability in transcription or epigenetic marks has been proposed to be a major hallmark of ageing, little is known about the molecular