Z561428
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS10/30
opis
spirit-filled
Właściwości
subdivision 1.0 °C
producent / nazwa handlowa
Thermco Products, Inc.
zakres pomiaru temperatury
-10-150 °C
Długość
275 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561428-1EA | 4061826729922 |