SLFG02550
Millex™ hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG syringe filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
pojemność
100 mL
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
gas
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Non-sterile
- Single use and disposable
- Compatible with only autoclave sterilization
- Contains 0.2 µm hydrophobic Fluoropore® polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane sealed in a polypropylene housing
- Compatible with aqueous, mild organic, and organic solutions