Kluczowe dokumenty
WHA67225001
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 60 mm disc, 0.45 PFTE housing, 10/pk
Synonim(y):
media filtracyjne, system filtracji, wbudowane urządzenie filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
package of 10
producent / nazwa handlowa
Whatman 6722-5001
Whatman Article No. 28420220 (US reference)
Średnica
60 mm
rozmiar
9.3 in. (236 mm) , overall
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry dyskowe Whatman VACU-GUARD firmy Cytiva są idealne do ochrony systemów pomp próżniowych przed aerozolami wodnymi i wnikaniem wody.
Zastosowanie
  • Ochrona pompy próżniowej
Cechy i korzyści
  • Dostępne w formatach 50 i 60 mm.
  • Zaprojektowany do użytku w linii ze stopniowanymi połączeniami.
  • Membrana zatrzymuje 99,99% cząstek o wielkości powyżej 0,1 µm.
  • Posiada hydrofobową membranę z politetrafluoroetylenu (PTFE).
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)