Kluczowe dokumenty
WHA67221002
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 150, dessicant, 1/pk
Synonim(y):
urządzenia filtrujące, urządzenie filtrujące, wbudowane urządzenie filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.79
Materiały
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Trap media (Anhydrous calcium sulfate with cobalt chloride indicator)
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 6722-1002
Whatman Article No. 28420217 (US reference)
Parametry
280-600 L/min flow rate at 1.45-7.25 psi
rozmiar
9.3 in. (236 mm) , overall
masa
318 g
Cechy i korzyści
  • Doskonały do ochrony systemów pomp próżniowych przed oparami rozpuszczalników lub zanieczyszczeniami gazowymi i aerozolami wodnymi.
  • Zaprojektowany do użytku w linii ze stopniowanymi złączami do węży o średnicy wewnętrznej od 1NA do 12 mm.
  • Dostępny z wyborem pułapki chemicznej: węgiel aktywny, sito molekularne lub środek osuszający.
  • Membrana zatrzymuje 99,99% cząsteczek powietrza większych niż NA.1 µm.
  • Posiada hydrofobową membranę z politetrafluoroetylenu (PTFE).
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)