WHA67235000
Whatman® in-line HEPA filtration units
Hepa-Vent 50mm Disc, inlet for 1/4 to 3/8 inch stepped barb, outlet for 1/4 to 3/8 inch stepped barb
Synonim(y):
filtracja hepa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass fiber-reinforced polypropylene membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6723-5000
Whatman Article No. 28420221 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.3 μm
dopasowywanie
inlet for 1/4 to 3/8 inch stepped barb
outlet for 1/4 to 3/8 inch stepped barb
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przemysłowe filtry powietrza Whatman H EPA-VENT
Filtry powietrza HEPA zapewniają zatrzymywanie cząstek nawet w próbkach powietrza o dużym obciążeniu cząstkami stałymi. Filtry Whatman HEPA-VENT doskonale nadają się do zastosowań, w których wymagana jest wysoka retencja, zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i natężenie przepływu. Są one zwykle używane jako filtry liniowe podczas filtracji powietrza lub gazu w fermentorach lub inkubatorach.
Cechy i korzyści
- Losowo rozmieszczone mikrowłókna szklane są wzmocnione podwójną laminacją z wytrzymałym monofilamentem poliestrowym dla zwiększenia wydajności.
- Spełnia normę wysokiej skuteczności zatrzymywania cząstek stałych, zatrzymując 99,97% wszystkich cząstek ≥ 0,3 µm w powietrzu.
- Głęboka konstrukcja zapewnia wyjątkowo wysoką retencję i dwukierunkowe natężenie przepływu
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)