Kluczowe dokumenty
WHA67205045
Whatman® Polydisc TF Chemical resistant in-line filter
pore size 0.45 μm
Synonim(y):
filtr liniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6720-5045
Whatman Article No. 28420214 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Whatman Polydisc TF In-Line Filters from Cytiva are lightweight devices with high chemical and solvent resistance that are particulraly suitable for protective vents or in-line filtration applications.
Polydisc TF aggressive solvent filter
Filtering organic solvents and aggressive solutions calls for a chemically resistant, durable membrane. Cytiva′s Polydisc TF features a PTFE membrane resistant to such compounds. The 1 µm membrane features a polypropylene prefilter for solvent filtration containing high particulate density in order to extend the useful life of the membrane.
Zastosowanie
  • Farmaceutyka: odpowietrzniki i aplikacje in-line
  • Biotechnologia: sterylne odpowietrzniki i wyciągi dla środowisk wzrostu, sterylizacja gazów w linii produkcyjnej
  • Laboratorium: czyste lub sterylne gazy. Filtracja rozpuszczalników i odczynników. Suszenie gazów.
  • Elektronika: fotorezystory, rozpuszczalniki, gazy do badań
Cechy i korzyści
  • Odporna chemicznie hydrofobowa membrana PTFE doskonale nadaje się jako filtr rozpuszczalnikowy do wielu różnych roztworów.
  • Filtr może być wielokrotnie autoklawowany bez utraty integralności
  • Możliwość testowania integralności (punkt pęcherzykowy lub ciśnienie przebicia wody metodami in situ)
  • Lekkość zapobiegająca zapadaniu się rurki
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)