SLFH050
Millex™ hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.45 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonim(y):
0.45 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH Vacuum Line Protector, Millex-FH vent filter, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Millex™
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
≥20 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Średnica
50 mm
powierzchnia filtracyjna
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
gas
sample type organic solution(s)
dopasowywanie
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13